Learn More
Buerkle™ Échantillonneur StickProof en acier inoxydable V4A
Comprend une entrée conique sur l’embout qui permet le prélèvement de très petites quantités ou de quantités plus importantes. Échantillonneur StickProof en acier inoxydable Buerkle™ V4A fabriqué en une seule pièce sans bords, rainures ou fissures pour un nettoyage parfait et facile.
Marque: Buerkle™ 5338-1100
624.21 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surface électropolie
- Différentes quantités d’échantillons jusqu’à environ 50 ml
- Comprend une pince et 100 sachets d’échantillonnage en PE 120 x 170 mm
- Échantillonneur pour poudre dans la zone pharmaceutique, en acier inoxydable AISI 316 L, matériau 1.4404
- L’embout mince peut être inséré facilement et profondément afin de prélever l’échantillon
- Fixez le sachet avec une pince solide
Spécification
Sampler | |
Autoclavable | |
50 ml | |
Norme ISTA | |
1100 mm |
Acier inoxydable (V4A) | |
Pince et 100 sachets d’échantillonnage en PE de 120 x 170 mm | |
Électro-poli | |
25 mm |