Learn More
Cytiva Plaque en verre
Plaque en verre.
Marque:  Cytiva 80110629
Code produit. 10239304
  • 457.00€ / 15 pièces
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation avec SDS et PAGE, kit de coulage IEF et kit NovaBlot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
SDS et Native PAGE, kit de coulage IEF et kit NovaBlot
Plaque en verre (125 x 260 x 1 mm)
Verre
15