Learn More
Dioxyde de silicium, purum p.a., purifié à l’acide, Honeywell Fluka™
Code produit. 15617340
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Purum p.a., purifié à l’acide
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60676-86-0
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.083
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon dioxide
Quantité 500 g
Formule linéaire SiO2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 60.08g/mol
Densité 2.6g/mL at 25°C