Learn More
Gel de silice Rubin, Honeywell™
Agent de séchage, avec indicateur d’humidité, sans cobalt
105.29€ - 210.23€
Identifiants chimiques
CAS 112926-00-8
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.083
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15657350
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
85815-1KG
1 kg Flacon poly
105.29€
1kg
15667350
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
85815-2.5KG
2.5 kg Flacon poly
210.23€
2.50kg
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
112926-00-8
60.083
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:30563
O=[Si]=O
O2Si
MFCD00011232
24261
dioxosilane
Spécification
Silica gel Rubin
Rouge
Granulaire
112926-00-8
O2Si
NONH for all modes of transport
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
2230°C
1600°C
9,0
Silica Gel
MFCD00011232
Odorless
O=[Si]=O
60.083
CHEBI:30563
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-545-4
Identifiant produit
  • Silica gel Rubin