Learn More
Epredia™ Lames Shandon™ Polysine
Obtenez une meilleure adhérence cellulaire et tissulaire grâce aux lames Epredia™ ShandonTM Polysine.
Marque: Epredia™ 6776215CS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Obtenez une meilleure adhérence cellulaire et tissulaire grâce aux lames Thermo Scientific™ Shandon™ Polysine.
- Polysine place une couche adhésive permanente supérieure sur la lame de microscope
- Les produits chimiques intégrés produisent une attraction électrostatique et chimique sur les tissus et les cellules
Spécification
Polysine | |
Lame de microscope | |
Blanc | |
Blanc, 1440/boîte |