Learn More
Epredia™ Cassettes II d’enrobage / de traitement de biopsie Shandon™
Conservez les échantillons prélevés par biopsie au cours du traitement et de l’enrobage grâce à la conception spéciale des cassettes II d’enrobage / de traitement de biopsie Epredia™ ShandonTM.
Marque: Epredia™ 1001097
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conservez les échantillons prélevés par biopsie au cours du traitement et de l’enrobage grâce à la conception spéciale des cassettes II d’enrobage / de traitement de biopsie Thermo Scientific™ Shandon™.
- Fabriquées en polymère d’acétal
- Couvercle de verrouillage fixé par deux charnières
- Face d’écriture de la cassette inclinée à 45°
- Pores de type petits carrés
- Plusieurs couleurs disponibles
Informations de commande :
- Livrées en boîtes de 500 cassettes munies de leur couvercle
Spécification
Petit carré | |
Blanc | |
Biopsy Cassette |
45° | |
Polymère d’acétal |