Learn More
Epredia™ Cassettes II d’enrobage / de traitement de biopsie Shandon™ conditionnées en tubes
Favorisez un marquage des échantillons rapide et fiable grâce aux cassettes II d’enrobage / de traitement de biopsie Epredia™ ShandonTM conditionnées en tubes.
139.82€ - 148.00€
Spécification
Type de pores | Small Square Pore |
---|---|
Angle de la face d’écriture | 45° |
Type de produit | Biopsy Cassette |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12943765
|
Epredia™
B1000730AQ |
Aqua | N/A | N/A | N/A | |||||
12593926
|
Epredia™
B1000730BL |
Bleu | N/A | N/A | N/A | |||||
12953765
|
Epredia™
B1000730FGR |
Fluorescent Green | N/A | N/A | N/A | |||||
12963765
|
Epredia™
B1000730FPK |
Fluorescent Pink | N/A | N/A | N/A | |||||
12973765
|
Epredia™
B1000730FYW |
Fluorescent Yellow | N/A | N/A | N/A | |||||
12583926
|
Epredia™
B1000730GR |
Green | N/A | N/A | N/A | |||||
12983765
|
Epredia™
B1000730GY |
Gris | N/A | N/A | N/A | |||||
12993765
|
Epredia™
B1000730LI |
Lilas | N/A | N/A | N/A | |||||
12903775
|
Epredia™
B1000730OR |
Orange | N/A | N/A | N/A | |||||
12913775
|
Epredia™
B1000730PE |
Peach | N/A | N/A | N/A | |||||
12573926
|
Epredia™
B1000730PK |
Rose | N/A | N/A | N/A | |||||
12923775
|
Epredia™
B1000730TN |
Tan | N/A | N/A | N/A | |||||
12563926
|
Epredia™
B1000730WH |
Blanc | N/A | N/A | N/A | |||||
15135944
|
Epredia™
B1000730YW |
Jaune | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Favorisez un marquage des échantillons rapide et fiable grâce aux cassettes II d’enrobage / de traitement de biopsie Thermo Scientific™ Shandon™ conditionnées en tubes. Ces cassettes s’utilisent avec le marqueur de cassettes MicroWriter ou comme méthode de stockage.
- Face d’écriture plate inclinée à 45°
- Couvercle de verrouillage fixé par deux charnières
- Ouverture par l’avant ou l’arrière
Informations de commande :
- Conditionnement en tubes de 75 cassettes
Spécification
Small Square Pore | |
45° | |
Biopsy Cassette |