Learn More
Trajan™ Aiguille de rechange pour seringue 10 μl
Une gamme d’aiguilles de qualité pour une seringue SGE dans une gamme de longueurs et de styles de pointes
49.75€ - 88.25€
Spécification
Type de produit | Aiguille de rechange |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Seringues (10 μl) |
Code produit | Marque | Type de pointe d’aiguille | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur (métrique) de l’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pointe d’aiguille | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur (métrique) de l’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15228593
|
Trajan™
037011 |
Cône | 0,11 mm | 0,63 mm | 50 mm |
49.75€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10166970
|
Trajan™
037610 |
Sur colonne | 0,1 mm | 0,17 mm | 100 mm |
88.25€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10176970
|
Trajan™
037675 |
Sur colonne | 0,1 mm | 0,23 mm | 75 mm |
88.25€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- La longueur de l’aiguille correspond à la longueur exposée de l’aiguille
- Choisissez une aiguille de rechange différente en sélectionnant le volume de la seringue, la longueur de l’aiguille, le diamètre extérieur et le type de pointe
Spécification
Aiguille de rechange | |
Seringues (10 μl) |