Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : modèles à aiguille amovible
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
Marque: SGE™ 002250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
- Capacités de 10 μl à 100 ml
- En verre borosilicaté, avec pointes de piston en PTFE et cônes Luer Kel-F™ (le cas échéant)
- Les aiguilles s’alignent sur la graduation zéro du corps pour réduire le volume mort et améliorer l’exactitude et la précision à <± 1 %
- Pistons remplaçables sur tous les modèles
- Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement résistant aux fuites ; fournis avec une aiguille
Spécification
± 1% | |
26 G | |
0,25 in | |
0,47 mm | |
Protection de piston, joint en PTFE, ressort et écrou | |
Seringue Gastight | |
Chaque | |
SGE™ | |
Biseau amovible | |
Oui |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), PTFE (pointe) | |
0,01 in | |
6,5 mm | |
Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale | |
1,96 in | |
10R-GT | |
10 μl | |
50 mm | |
Amovible |