Learn More
SEPT11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 14672-1-AP-20UL
Código de producto. 16883424
  • 145.00€ / 20µL
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
SEPT11 belongs to the conserved septin family of filament-forming cytoskeletal GTPases that are involved in a variety of cellular functions including cytokinesis and vesicle trafficking.
Especificaciones
Especificaciones
SEPT11
Polyclonal
Unconjugated
SEPT11
SEPT11, septin 11
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
305227, 52398, 55752
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
B3GNI6, Q8C1B7, Q9NVA2
SEPT11
SEPT11 Fusion Protein Ag6342
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado