Learn More
Bromure de sélénium(IV), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333758
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-65-3
Formule moléculaire Br4Se
Poids moléculaire (g/mol) 398.587
Numéro MDL MFCD00049766
Clé InChI VTQZBGAODFEJOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenium tetrabromide, selenium iv bromide, selenium bromide sebr4 , t-4, unii-8o54yxr180, tetrabromo-, e4-selane, sebr4, tetrabromo-$l^ 4-selane, tetrabromo-??-selane, selenium iv bromide 5g
CID PubChem 82246
SMILES [Se](Br)(Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenium(IV) bromide
Point de fusion 70°C to 80°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Numéro UN UN2923
Merck Index 14,8437
Informations sur la solubilité Decomposes in water; Soluble in carbon disulfide, chloroform, ethyl bromide
Poids de la formule 398.6
Pourcentage de pureté ≥99%
Sensibilité Moisture sensitive