Learn More
Labconco™ Pièges à vide secondaires
Pour tout lyophilisateur mécaniquement réfrigéré ; garantissent le traitement efficace des échantillons à faibles points eutectiques
Marque: Labconco™ 7538000
Requires : Pour identifier une pompe à utiliser avec ce piège, reportez-vous à la section Pompes.
Description
Pour tout lyophilisateur mécaniquement réfrigéré ; garantissent le traitement efficace des échantillons à faibles points eutectiques
- Le piège va refroidir à environ -75°C (-103°F) avec de la glace sèche et des solvants dans son puits amovible
- Peut être utilisé comme un collecteur abordable : connectez un échantillon au port d’entrée, la pompe à vide au port de sortie et le système est complet
- Acier inox, avec couvercle
Spécification
0,237 in | |
0,75 po | |
900 mL | |
Empêchent les contaminants de migrer vers la pompe à vide | |
9,75 in | |
Raccords d’entrée / de sortie de 0,75 po de dia. ext. | |
− 75°C | |
3100 mL | |
4,1 kg |
900 mL | |
1,9 cm | |
Acier inoxydable | |
Lyophilisateur réfrigéré | |
24,76 cm | |
−103°F | |
0,818 gal. | |
9 lb |