Learn More
Ansell™ Gants immergeables en néoprène noirs Scorpio™ séries 19-024
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
10
Description
- Gants résistants aux produits chimiques
- Associent la flexibilité et la résistance chimique du néoprène au confort et à la résistance thermique d’une couche thermique souple
- Conçus pour protéger les utilisateurs lors d’applications présentant des risques thermiques et chimiques
- Bonnes propriétés mécaniques et chimiques
- Non altéré par les détergents et les solutions de nettoyage
- Protègent contre les graisses et les huiles
- Flexibilité et préhension supérieures
Applications :
- Chargement et mélange de matières premières
- Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
- Pressage
- Support et maintenance de lignes de production
- Fuites inattendues, déversements ou autres éclaboussures
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 511:2006 , EN388:2003 , EN 407:2004, EN 374:2003 |
Couleur | Noir |
Finition externe | Rugueux |
Latex Free | Oui |
Matériau | Néoprène |
Type de produit | Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques |
Dimensions | 10 |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Double couche isolante |
Type d’emballage | 1 paire dans un sachet, 12 dans un carton |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 8.7 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants immergeables en néoprène noirs Scorpio™ séries 19-024 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu