Learn More
Solution étalon de plasma au scandium, Sc 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
1000 μ g/ml
113.57€ - 437.18€
Identifiants chimiques
CAS 7440-20-2
Formule moléculaire Sc
Poids moléculaire (g/mol) 44.96
Numéro MDL MFCD00016323
Clé InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23952
ChEBI CHEBI:33330
Nom IUPAC scandium
SMILES [Sc]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11338667
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035769.AD
50 mL
113.57€
50mL
11328667
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035769.AE
100 mL
194.97€
100mL
11455070
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035769.AP
500 mL
437.18€
500mL
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-20-2
44.96
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:33330
[Sc]
Sc
MFCD00016323
23952
scandium
Spécification
Scandium
7440-20-2
Sc
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
[Sc]
44.96
CHEBI:33330
plasma standard solution
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
MFCD00016323
Liquide
scandium
23952
Acide nitrique :5 %, oxyde de scandium(III) :0,15% ; eau :94,85%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante