Learn More
Thermo Scientific™ Système à vide Savant™ Universal SpeedVac™
Manipulez et récupérez les solvants en toute sécurité grâce à cette unité intégrée, qui allie une source de vide sans huile et un piège à vapeur réfrigéré.
Spécification
Hauteur à l’expédition (impériale) | 18 po |
---|---|
Hauteur à l’expédition (métrique) | 450 mm |
Hauteur à l’expédition du contrôleur (impériale) | 24 po |
Hauteur à l’expédition du contrôleur (métrique) | 600 mm |
Largeur à l’expédition (impériale) | 14 po |
Description
Manipulez et récupérez en toute sécurité les solvants grâce à la station de mise à vide Thermo Scientific™ Savant™Universal SpeedVac™, équipée d’un flacon de condensation en verre à col large facile à utiliser.Cette unité intégrée unique combine une source de vide sans huile et un piège à vapeur réfrigéré et peut être connectée à l’un des concentrateurs, constituant un ensemble SpeedVac complet.
Savant UVS400 :
- Système sans huile à faible entretien, résistant à la corrosion
- Flacon condenseur à grande ouverture avec couvercle à fermeture étanche automatique
- Faible encombrement
- Système de réfrigération à un étage
- Fonctionnement efficace avec tous les concentrateurs SpeedVac, sécheurs de gel et autres équipements attachés au vide
- Le piège en sortie optionnel (modèle n° ANT100) peut être ajouté pour neutraliser l’ammoniaque ou l’acide
- Le piège chimique (modèle n° DTK120R) peut être ajouté pour absorber la radioactivité volatile et les vapeurs résiduelles
- Mise à vide max. <10 torr (13,3mbar)
- Pompe à membrane ETFE sans huile
- Débit de36 litres/minute à 60 Hz ; 30 litres/minute à 50 Hz
Savant US800DDA :
Toutes les fonctions standard plus :
- Pompe à 3 étages sans huile haute efficacité
- Mise à vide maximale <0,6 torr
- Débit de 36 litres/minute à 60 Hz ; 20 litres/minute à 50 Hz
- Kit de connexion PTFE
- Piège ANT100 en sortie inclus
- Commander la solution neutralisante d’ammoniaque ANS121/4 séparément
- Récupération de solvant améliorée avec VaporNet™
Requiert :
Le fluide caloporteur Thermo Scientific™ Cryocool™ (référence SCC1) doit être commandé pour utilisation avec tous les pièges réfrigérés et les stations de mise à vide universelles. À commander séparément.
Spécification
18 po | |
24 po | |
14 po | |
4 L |
450 mm | |
600 mm | |
250 mm |