Learn More
Thermo Scientific™ Chariot Savant™ DNA SpeedVac™ Deluxe
Les accessoires divers pour concentrateurs pour ADN Thermo Scientific Savant SpeedVac sont destinés à être utilisés avec les concentrateurs pour ADN Savant SpeedVac.
Marque: Thermo Scientific™ CC120/DX
322.38 EUR valable jusqu'au 2025-01-17
Utilisez le code promo "21645" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les accessoires divers pour concentrateurs pour ADN Thermo Scientific Savant SpeedVac sont destinés à être utilisés avec les concentrateurs pour ADN Savant SpeedVac.
Piège chimique• Ultime sécurité
• Bloque les vapeurs radioactives qui échappent au refroidisseur avant leur passage dans la pompe. Piège φ 140mm, hauteur 200mm
• Piège chimique
• Inclus avec 1 cartouche. complet avec tube, raccord et cartouche pour solvants organiques ouradioactifs
• Piégeage vapeurs radioactives
• Inclus complet avec tube, raccord et cartouche pour solvants organiques ouradioactifs
• Piège chimique de sécurité vapeurs radioactives
• Avec cartouches
• Piège chimique pour vapeurs radioactives avec cartouche
Spécification
Chariot Deluxe | |
Table roulante | |
Toutes les unités SpeedVac™ | |
CC120/DX |