Learn More
Sartorius Entonnoirs pour Combisart™
Entonnoirs en acier inoxydable réutilisables pour dénombrement microbien et comptage des particules.
Marque: Sartorius 6981063
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Spécialement conçus pour une utilisation dans l’assurance qualité microbiologique, ces trois supports de filtres ne sont différents que par leur capacité
- Les entonnoirs réutilisables sont dotés d’une pince de verrouillage spécial qui simplifie le positionnement et le retrait du filtre à membrane, garantissant ainsi un verrouillage sécurisé
- Pour la traçabilité, chaque entonnoir à filtre possède un numéro de série individuel
Spécification
100 mL | |
Entonnoir Combisart | |
1 de chaque |
Acier inoxydable | |
Petit port d’air central | |
Couvercle pour entonnoir |