Learn More
Sartorius Accessoires et supports de pipettes
Optimisez l'utilisation des pipettes mécaniques mLINE™ et Proline™. Les accessoires et supports de pipettes Sartorius comprennent des supports pour pipettes simples et multi-pipettes, des bouchons à code couleur et un outil d'étalonnage. Ils peuvent également être utilisés avec une gamme de marques de pipettes standard.
120.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Pipette mécanique mLINE™ / Proline™ Plus |
---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10398222
|
Sartorius
725620 |
Support de pipettes linéaire |
120.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Portoir pour Finnpipettes- Stocke les pipettes en position verticale lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour éviter toute contamination du bureau
- Le support linéaire est conçu pour tous les dispositifs mécaniques et les stocke parfaitement en ligne pour un accès instantané
- Le portoir carrousel est idéal pour gagner de la place sur la paillasse et stocker jusqu’à 6 pipettes mécaniques
- Le portoir simple mLINE/Proline Plus peut contenir une seule pipette mécanique
- Les bouchons colorés permettent d'identifier le volume des pipettes mLINE afin de trouver la taille de pointe correspondante
- Comprend 5 bouchons de rechange avec code couleur
- Outil d'étalonnage pour pipettes mécaniques mLINE ou Proline Plus pour une précision et une fiabilité continues
- Peut également être utilisé comme ouvre-tubes
Spécification
Pipette mécanique mLINE™ / Proline™ Plus |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Accessoires et supports de pipettes