Learn More
Carbonate de samarium(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302278
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38245-37-3
Formule moléculaire C3O9Sm2
Poids moléculaire (g/mol) 480.74
Numéro MDL MFCD00150444
Clé InChI QCZFMLDHLOYOQJ-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC disamarium(3+) tricarbonate
SMILES [Sm+3].[Sm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium(III) carbonate hydrate
Point de fusion >500°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 480.73 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic