Learn More
(S)-(-)-Acide tétrahydro-2-furoique, 98+ %, ee 98 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid |
Densité | 1.213 |
Point d’ébullition | 244°C |
Quantité | 5 g |
Indice de réfraction | 1.46 |
Notes de pourcentage du dosage | ee 98 % |
Numéro UN | UN3265 |
Beilstein | 4658738 |
Poids de la formule | 116.12 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |