Learn More
(S)-(-)-Acide tétrahydro-2-furoique, 98+ %, ee 98 %
Code produit. 11308716
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87392-07-2
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.116
Numéro MDL MFCD00272639
Clé InChI UJJLJRQIPMGXEZ-BYPYZUCNSA-N
Synonyme s-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, s---2-tetrahydrofuroic acid, s---tetrahydro-2-furoic acid, 2s-oxolane-2-carboxylic acid, s-tetrahydro-2-furoic acid, s---tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, unii-0i2b46k2sj, tetrahydro-2-furoic acid,-, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 2s, s---2-carboxytetrahydrofuroic acid
CID PubChem 446666
ChEBI CHEBI:45960
Nom IUPAC Acide (2S)-oxolane-2-carboxylique
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Densité 1.213
Point d’ébullition 244°C
Quantité 25 g
Indice de réfraction 1.46
Notes de pourcentage du dosage ee 98 %
Numéro UN UN3265
Beilstein 4658738
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté ≥98%