Learn More
Ruthénium, généralement 5 % sur poudre d’alumine, réduit, Thermo Scientific Chemicals
Hydrogénation des carbonyles aliphatiques et des noyaux aromatiques, en particulier les molécules volumineuses.
64.08€ - 629.13€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-18-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Ru |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.07 |
Numéro MDL | MFCD00011207 MFCD03458417 |
Clé InChI | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon |
CID PubChem | 23950 |
ChEBI | CHEBI:30682 |
Nom IUPAC | Ruthénium |
SMILES | [Ru] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11301828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011749.06 |
5 g |
64.08€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011749.14 |
25 g |
201.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011749.22 |
100 g |
629.13€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-18-8 | |
101.07 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
23950 | |
Ruthénium |
Ru | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
CHEBI:30682 | |
[Ru] |
Spécification
Ruthenium | |
Dark powder | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
Insoluble in water. | |
[Ru] | |
101.07 | |
CHEBI:30682 | |
Poudre |
7440-18-8 | |
Ru | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
Ruthénium | |
23950 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
H335 :Peut irriter les voies respiratoires.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-127-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante