Learn More
Fluorure de rubidium, Puratronic™, 99,975 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337607
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
As raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of catalyst and for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-74-7
Formule moléculaire FRb
Poids moléculaire (g/mol) 104.466
Numéro MDL MFCD00011191
Clé InChI AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbf
CID PubChem 83473
Nom IUPAC rubidium(1+) ; fluorure
SMILES [F-].[Rb+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubidium fluoride
Point de fusion 795°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire RbF
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 104.47
Pourcentage de pureté 99.975%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.398
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.557g/mL