Learn More
Carbonate de rubidium, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
83.72€ - 361.00€
Identifiants chimiques
CAS | 584-09-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CO3Rb2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.94 |
Numéro MDL | MFCD00011188 |
Clé InChI | WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate |
CID PubChem | 11431 |
Nom IUPAC | dirubidium(1+) carbonate |
SMILES | [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O |
Description
Rubidium carbonate is used in glass-making by enhancing stability and durability as well as reducing its conductivity. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas. Rubidium carbonate glass has been extensively tested for use in anti-collision devices for motor vehicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
584-09-8 | |
230.94 | |
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L | |
11431 | |
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O |
CO3Rb2 | |
MFCD00011188 | |
rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate | |
dirubidium(1+) carbonate |
Spécification
Rubidium carbonate | |
584-09-8 | |
Poudre | |
CO3Rb2 | |
MFCD00011188 | |
Soluble in water. | |
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O | |
230.94 | |
230.95 | |
Odorless |
837°C | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
Rb2CO3 | |
rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate | |
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L | |
dirubidium(1+) carbonate | |
11431 | |
99.8% | |
Very Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 209-530-9
missing translation for 'rtecsNumber' : FG0650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Rubidium carbonate, 99.8% (metals basis)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Rubidium carbonate