Learn More
IKA™ Agitateur chauffant magnétique RT 10
Agitateur de plaque chauffante magnétique numérique 10 positions pour le chauffage et l’agitation synchrones. L’agitateur magnétique numérique IKA™ en acier inox offre une agitation silencieuse et constante sur toutes les positions.
4580.00€
Spécification
Vitesse | 0 à 1 000 tr/min |
---|---|
Contrôle de la vitesse | 10 RPM Steps |
Plage de températures (métrique) | 5°C à 40°C |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13410557
|
IKA™
0003691100 |
UE |
4580.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La vitesse demeure constante même lorsque la charge change.
- Distribution homogène de la température à travers la plaque chauffante
- Fonctionnement inversé réglable
- Mode Eco pour un auto-réchauffement faible de la surface
- Bobines magnétiques exemptes d’usure
- Affichage des codes d’erreur
- Fonctionnement facile grâce au clavier tactile
- Convient au fonctionnement en continu
- Plage de vitesses : 0 à 1000 tr/min
Spécification
0 à 1 000 tr/min | |
10 RPM Steps | |
5°C à 40°C |