Learn More
Fisherbrand™ Flacons standard transparents à col large avec bouchons blancs en PP revêtus de mousse de PE / PTFE
Flacon idéal pour un usage général. Flacons à col large standard transparents Fisherbrand™ avec bouchons blancs en PP revêtus de mousse de PE / PTFE utilisés pour les applications pharmaceutiques, chimiques, environnementales et de conditionnement et stockage alimentaires.
40.40€ - 83.15€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | PE Foam/PTFE |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11718749
|
Fisherbrand™
02911768 |
120 ml | 48-400 | 24/boîte | N/A | N/A | N/A | |||||
11704329
|
Fisherbrand™
02911770 |
250 ml | 58-400 | 24/boîte | N/A | N/A | N/A | |||||
11714329
|
Fisherbrand™
02911767 |
480 ml | 63-400 | 24/boîte | N/A | N/A | N/A | |||||
11724329
|
Fisherbrand™
02911913 |
1000 ml | 70-400 | 12/boîte | N/A | N/A | N/A | |||||
11734329
|
Fisherbrand™
02911769 |
2000 ml | 83-400 | 6/Cs. | N/A | N/A | N/A | |||||
11553672
|
Fisherbrand™
02911766 |
3810 ml | 89-400 | 4/Cs. | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
- Dotés d’une large ouverture pour un transfert aisé des matières
- Disponibles dans des capacités allant de 120 à 3840 ml
Spécification
Transparent | |
Blanc | |
Oui | |
Rond | |
PTFE / PE | |
Bouchon à vis |
Verre | |
PE Foam/PTFE | |
Large | |
Standard Wide Mouth Bottle | |
Polypropylène |