Learn More
Fisherbrand™ Flacons transparents à fond rond Boston avec bouchons blancs revêtus de pâte de PP / vinyle
For storing liquid samples. Fisherbrand™ Clear Boston Round Bottles with White Polypropylene Pulp/Vinyl Cap are clear for easy viewing of contents.
68.44€ - 544.00€
Spécification
Couleur Clear
Matériau Glass
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement Pulp/Vinyl
Closure Included Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) dimClosureSize Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) dimClosureSize Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11744239
Afficher les documents
Fisherbrand™
02911790
60 mL 288/Cs. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11754239
Afficher les documents
Fisherbrand™
02911730
120 mL 160/Cs. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11764239
Afficher les documents
Fisherbrand™
02911732
240 mL 108/Cs. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
  • Features narrow screw neck opening, curved shoulders and round body
Spécification
Spécification
Clear
Blanc
Oui
Boston Round
Poly/Vinyle
Screw Cap
Glass
Pulp/Vinyl
Étroit
Boston Round Bottle
Polypropylène