Learn More
Epredia™ Coloration en trois étapes Richard-Allan Scientific™
Obtenez des résultats équivalents à ceux de la coloration de Wright-Giemsa grâce à la coloration en trois étapes Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
Marque: Epredia™ 3300
105.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21628" pour bénéficier de cette offre.
Description
Obtenez des résultats équivalents à ceux de la coloration de Wright-Giemsa grâce à la coloration en trois étapes Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
- La coloration peut être utilisée pour détecter H. Pylori.
- Le kit contient des instructions faciles à suivre
- Le produit est disponible dans des récipients de contenance d’un gallon pour faciliter son utilisation sur des tamis automatisés
- Le kit contient trois flacons de 500 ml contenant une solution fixative, une solution A (Eosine-Y) et une solution B (Azure A et bleu de méthylène)
Spécification
Kit de coloration en trois étapes Epredia™ |
Sécurité et traitement
- three step fixative
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P235-Tenir au frais.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methyl alcohol, C.I.basic green 1