Learn More
Epredia™ Coloration en trois étapes Richard-Allan Scientific™
Obtenez des résultats équivalents à ceux de la coloration de Wright-Giemsa grâce à la coloration en trois étapes Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
Marque: Epredia™ 3313
Includes: Une notice est fournie avec des instructions faciles à suivre.
Description
Obtenez des résultats équivalents à ceux de la coloration de Wright-Giemsa grâce à la coloration en trois étapes Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
- La coloration peut être utilisée pour détecter H. Pylori.
- Le kit contient des instructions faciles à suivre
- Le produit est disponible dans des récipients d’un gallon pour faciliter son utilisation sur des tamis automatisés
- Le kit contient trois flacons de 500 ml contenant une solution fixative, une solution A (éosine-Y) et une solution B (Azure A et bleu de méthylène)
Informations sur la commande
Les composants sont également disponibles dans des récipients d’un gallon pour faciliter l’utilisation sur des systèmes de coloration automatisés.
Spécification
1 gal. | |
Solution A | |
Le kit de coloration fournit des résultats égaux à la coloration Wright-Giemsa | |
Une notice est fournie avec des instructions faciles à suivre |