Learn More
Epredia™ Signature Series™ Pen-Fix™
Réalisez simultanément la fixation et la déshydratation des échantillons simultanément avec Epredia™ Signature Series™ Pen-Fix™, un fixateur au formol d’alcool tamponné de façon exclusive.
Marque:  Epredia™ 6101
Code produit. 10148438
  • 92.25€ / 4 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Réalisez simultanément la fixation et la déshydratation des échantillons grâce au fixateur Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series™ Pen-Fix™, un fixateur au formol d’alcool tamponné de façon exclusive.
  • Excellent fixateur de coupes congelées
  • Agit efficacement avec des coupes de tissus adipeux ou épais
  • Le taux de pénétration est trois fois plus rapide qu’avec la formaline tamponnée neutre à 10 %
  • Peut être utilisé sur tous les systèmes, ouverts ou clos, de préparation des tissus et dans la salle de macroscopie
  • Usage conseillé dans la deuxième et/ou la troisième station du système de préparation des tissus comme fixateur secondaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4 x 1 gal.
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Epredia™ Signature Series™ Pen-Fix™ > Flacon 3,79 l (1 gal.)