Description
Traitez et colorez les échantillons histologiques et cytologiques grâce au déshydratant Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ 100, 95, 80 et 70, un réactif à l’alcool éthylique dénaturé, spécifiquement conçu pour le traitement et la coloration des échantillons histologiques et cytologiques.
- Mélange d’alcool éthylique, méthylique et isopropylique
- Peut être utilisé comme solvant de colorant ou coloration
- Miscible avec tous les agents clarifiants
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Déshydratant 100, 95, 80, 70