Learn More
Brady™ Ruban pour imprimante à transfert thermique série 6000
Marque: Brady™ 710342
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ruban encreur Minimark• Pour étiquettes en polypropylène
Spécification
Ruban Imprimante à transfert thermique série 6000 | |
1 Pièce. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Ruban pour imprimante à transfert thermique série 6000 > Dimensions (L x l) : 90 x 110 mm, couleur : Noir
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu