Learn More
Oxyde de rhodium(III), anhydre, 99,9 % (à base de métaux), Rh 80,6 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341858
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12036-35-0
Numéro MDL MFCD00011205
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium(III) oxide
Point de fusion 1100°C (decomposition)
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Noir à gris
Forme physique Poudre
Quantité 0.5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water,acetone,conc. Hydrochloric acid,Nitric acid,Aqua regia.
Poids de la formule 253.81
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 80.6% min.
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 8.20 g/mL