Learn More
Rhodium, 1 % sur poudre de polyéthylèneimine/SiO2, Thermo Scientific™
Code produit. 11325697
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-16-6
Formule moléculaire Rh
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
Numéro MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clé InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CID PubChem 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nom IUPAC rhodium
SMILES [Rh]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Note relative au nom 1% on polyethyleneimine/SiO2
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.