Learn More
Thermo Scientific™ Injecteur à micro-échelle à faible dispersion Thermo Scientific Rheodyne™ 8125
Obtenez des injections très précises pour l’analyse LC à micro-échelle avec l’injecteur à micro-échelle à faible dispersion Thermo Scientific™ Rheodyne™ 8125.
Marke: Thermo Scientific™ 8125
Beschreibung
Obtenez des injections très précises pour les colonnes de chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) de 1 et 2 mm de diamètre interne grâce à l’injecteur à micro-échelle à faible dispersion Thermo Scientific™ Rheodyne™ 8125. Cet injecteur à mode double peut utiliser un remplissage partiel pour une perte d’échantillon nulle ou un remplissage complet pour une meilleure reproductibilité. Un interrupteur de détection de position intégré fournit un signal de démarrage reproductible. Convient aux boucles d’échantillonnage de 5 à 50 μl.
- Remplissage partiel pour une perte d’échantillon nulle, ou remplissage complet pour une meilleure reproductibilité.
- L’interrupteur à capteur de position fournit un signal de démarrage reproductible.
- Convient aux boucles d’échantillons de 5 à 50 μl.
Comprend :
Boucle d’échantillonnage de 5 μl
Spezifikation
Mode double | |
Mode double ; Stator en acier inoxydable ; Micro-échelle pour basse dispersion ; Interrupteur à capteur de position | |
Injecteur à faible dispersion | |
Acier inoxydable |
0,1 μl à 5 μl | |
HPLC | |
6 Ports |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.