Learn More
RETSCH Conteneur de séchage
Adapté au sécheur à lit fluidisé TG 200.
1355.00€ - 4240.00€
Spécification
Type | Conteneur de séchage |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Sécheur à lit fluidisé TG 200 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11732305
|
RETSCH
72.002.0005 |
3 x 0,3 L | Verre |
4240.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10248551
|
RETSCH
72.783.0001 |
6 L | Verre |
2375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10471223
|
RETSCH
72.783.0002 |
6 L | Acier inoxydable |
1355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Adapté au sécheur à lit fluidisé TG 200
Spécification
Conteneur de séchage | |
Sécheur à lit fluidisé TG 200 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
RETSCH Conteneur de séchage