Learn More
Fisherbrand™ Réservoirs
Réservoirs coniques permettant la récupération totale de l’échantillon. Les réservoirs multicanaux Fisherbrand™ sont conçus pour une manipulation optimale grâce à leurs parois plus épaisses et résistantes aux chocs. Ces réservoirs jetables sont disponibles en deux tailles, stériles ou non. Version en PVC transparent disponible pour une meilleure visibilité de l’échantillon.
67.65€ - 227.00€
Spécification
Dimensions (L x l x H) | 145 x 85 x 25mm |
---|---|
Type | Réservoir de réactif |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Matériau | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Matériau | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11314035
|
Fisherbrand™
HS20521A |
55 ml | Non stérile | PVC | Transparent | N/A | N/A | N/A | |||||
11344035
|
Fisherbrand™
HS20721B |
100 ml | Non stérile | Polystyrène | blanc | N/A | N/A | N/A | |||||
11324035
|
Fisherbrand™
HS20521B |
55 ml | Non stérile | Polystyrène | blanc | N/A | N/A | N/A | |||||
15312630
|
Fisherbrand™
24810-30 |
55 ml | Non stérile | Polystyrène | blanc | N/A | N/A | N/A | |||||
11334035
|
Fisherbrand™
HS20521C |
55 ml | Stérile | Polystyrène | blanc | N/A | N/A | N/A | |||||
11354035
|
Fisherbrand™
HS20721C |
100 ml | Stérile | Polystyrène | blanc | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Parois épaisses en PS blanc ou en PVC transparent, avec coins résistants aux chocs
- Fonds des réservoirs coniques et becs verseurs pratiques facilitant la récupération totale des échantillons
- Conception superposable, avec languettes empêchant les réservoirs empilés de coller les uns aux autres
- Volumes de 55 ml et 100 ml, tous deux avec traits de graduation tous les 25 ml
- Existent en version stérile
- Irradiation aux rayons gamma dans une installation certifiée ISO
- Scellés individuellement dans des sachets Sani-Tear en PEHD
Spécification
145 x 85 x 25mm | |
Réservoir de réactif | |