Learn More
Grant Instruments™ Couvercle transparent en polycarbonate à pignon
Dirige la condensation à l’écart des récipients immergés, évite la contamination, réduit l’évaporation et économise de l’énergie.
Marque: Grant Instruments™ AQL2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Éloigne la condensation des récipients immergés, évite la contamination, réduit l’évaporation et économise de l’énergie.
- Structure en PC
- Le couvercle transparent à pignon permet à l’accumulation de condensation de s’égoutter à distance des récipients immergés.
- Pour une utilisation avec les bains-marie sans agitation série Sub Aqua Pro
Spécification
Avec pignons | |
Réservoirs 2 L | |
Polycarbonate |