Learn More
Thermo Scientific™ Aiguilles de rechange pour seringues GC
Les aiguilles de rechange Thermo Scientific™ pour seringues sont conçues pour les seringues à aiguilles amovibles.
Marque: Thermo Scientific™ 365RN362
Description
Les aiguilles de rechange Thermo Scientific™ pour seringues sont conçues pour les seringues à aiguilles amovibles.
Spécification
365RN362 | |
1,9685 po | |
10 μl | |
Cône | |
Amovible |
Calibre 26 | |
Aiguille de seringue de rechange | |
50 mm | |
Seringue Thermo Scientific 365D1841 |