Learn More
REM2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | REM2 |
---|---|
Concentration | 0.44 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16863955
|
Proteintech
25371-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16853955
|
Proteintech
25371-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Binds GTP saturably and exhibits a low intrinsic rate of GTP hydrolysis.Spécification
REM2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8IYK8 | |
161253 | |
REM2 Fusion Protein Ag21991 | |
Primary | |
-20°C | |
REM2 |
0.44 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GTP binding protein REM 2, REM2 | |
REM2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |