Learn More
Reichert™ Réfractomètres portatifs ultra-durables Reichert™ Rhino
Spécialement conçu pour une usine robuste et une utilisation sur le terrain. Étanche à l’eau selon l’indice IP67, étanche à la poussière et résistant aux chocs
Marque:  Reichert™ 137531L0
Code produit. 10309714
  • 294.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Conçu spécifiquement pour une utilisation robuste en usine et sur le terrain : résistance à l’eau certifiée IP67, étanche aux poussières et résistant aux chocs
  • Avec la compensation automatique de température, les tableaux de correction de la température ne sont plus nécessaires
  • Les optiques et les échelles de l’instrument sont scellées de façon permanente à l’intérieur du corps du réfractomètre
  • Les échelles agrandies disposent de repères et de divisions faciles à lire pour des mesures réelles et des résultats précis
  • Les modèles sont proposés avec des échelles Brix de 0-30, 0-50 et 50-90 degrés
Informations sur la commande
Le modèle Rhino pour le test de fluides industriels est aussi disponible, voir réf.RE-10440.
Spécification
Spécification
Réfractomètre portatif ultra-durable
1.333to1.42
0,25%
IIP67
0 à 50 Brix
± 0,25
Aliments et boissons, produits chimiques, pharmaceutiques et fluides de coupe industriels