Learn More
Reichert™ Réfractomètre portatif clinique VET360 Rhino
Réfractomètre portatif robuste pour mesurer la densité relative de l’urine et des protéines sériques / plasmatiques
Marque:  Reichert™ 137536l0
Code produit. 10655725
  • 296.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Le manuel comporte un ensemble complet de tables de conversion pour les protéines, les solides dans l’urine et l’indice de réfraction.
Description
Description
Réfractomètre portatif robuste pour mesurer la densité relative de l’urine et des protéines sériques / plasmatiques
  • Étanche à l’eau, à la poussière et aux impacts selon IP67
  • Détermine la densité relative de l’urine et la concentration protéique dans le plasma, le sérum et le liquide péritonéal
  • La compensation automatique de température fournit des mesures précises quelle que soit la température ambiante
  • Corrige toutes les mesures en les ramenant à la température de référence standard de 20°C (68°F). Fournit une précision bien que les urinomètres ou les bandelettes de réactifs
  • Inclut des échelles spéciales pour les animaux de grande et de petite taille
  • Entièrement étanche pour une utilisation en intérieur ou en extérieur
  • Fournit des mesures allant de 16°C à 32°C (61°F à 90°F)
Utilisation :
  • Déposez une goutte d’échantillon sur le prisme
  • Maintenez l’unité perpendiculaire à la source lumineuse
  • Regardez dans l’oculaire focalisable
Spécification
Spécification
Réfractomètre clinique VET360 portatif
densité relative de ± 0,001, protéine sérique de ± 0,2 g/100 ml
Déposez une goutte d’échantillon sur le prisme, maintenez l’unité perpendiculaire à la source lumineuse, regardez dans l’oculaire focalisable
IP67
1,6 in
9,2 in
1,6 in
Densité relative de l’urine comprise entre 1 et 1,06, 2 à 14 g/100 ml de protéine sérique
densité relative de 0,001, protéine sérique 0,1 g/100 ml
Le manuel comporte un ensemble complet de tables de conversion pour les protéines, les solides dans l’urine et l’indice de réfraction
9,2 x 1,6 x 1,6 in (233 x 40,6 x 40,6 mm)
40,6 mm
233 mm
40,6 mm
Nom du produit
Reichert™ Réfractomètre portatif clinique VET360 Rhino > Vet360