Learn More
Bohlender™ Récipients de réaction à bride plate BOLA™, en PTFE
Utilisez ces récipients de réaction pour une variété d’applications.Les récipients de réaction à bride plate en PTFE BOLA™ sont dotés d’un fond rond, d’une paroi épaisse et d’une surface intérieure lisse.
Marque:  Bohlender™ B281-09
Code produit. 10767682
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Peut être chauffé par un thermostat ou un manteau chauffant électrique
  • Résistance aux températures :-200°C à +200°C
  • Résistance chimique universelle
  • Adapté aux applications sous vide
Spécification
Spécification
270mm
2 000 ml
Bride : 100 NW
PTFE
140mm
-200°C à +200°C