Learn More
Thermo Scientific™ Blocs en aluminium Reacti-Block™
Configurez le module Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ grâce à des blocs en aluminium interchangeables avec diverses configurations de trous pour flacons et tubes.
159.38€ - 292.00€
Code produit | Marque | Type | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11527490
|
Thermo Scientific™
TS-18801 |
Reacti-Block A-1 | Contient 13 flacons Reacti-Vial de 0,3 ml ou 1 ml ; 13 trous (14 mm de diamètre x 23 mm de profondeur) |
292.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11557500
|
Thermo Scientific™
TS-18819 |
Reacti-Block V-1 | Contient 17 tubes à essai pour microcentrifugeuse ; 17 trous (11 mm de diamètre x 45 mm de profondeur) |
206.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11547500
|
Thermo Scientific™
TS-18818 |
Reacti-Block U-1 | Contient 8 tubes à essai de 20mm de diamètre ; 8 trous (21mm de diamètre x 45 mm de profondeur) |
180.07€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11537500
|
Thermo Scientific™
TS-18817 |
Reacti-Block T-1 | Contient 9 tubes à essai de 16 mm de diamètre ; 9 trous (17 mm de diamètre x 45 mm de profondeur) |
265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11527500
|
Thermo Scientific™
TS-18816 |
Reacti-Block S-1 | Contient 13 tubes à essai de 13mm de diamètre ; 13 trous (14mm de diamètre x 45 mm de profondeur) |
182.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11517500
|
Thermo Scientific™
TS-18814 |
Reacti-Block Q-1 | Contient 8 flacons Reacti-Vial de 10 ml ; 8 trous (25 mm de diamètre x 46 mm de profondeur) |
282.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11507500
|
Thermo Scientific™
TS-18812 |
Reacti-Block L | Contient 16 flacons Reacti-Vial de 0,1 ml ; 16 trous (12 mm de diamètre x 21 mm de profondeur) |
176.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11597490
|
Thermo Scientific™
TS-18811 |
Reacti-Block M-1 | Contient 6 flacons Reacti-Vial de 27,5 ml ; 6 trous (28,5 mm de diamètre x 70 mm de profondeur) |
205.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11587490
|
Thermo Scientific™
TS-18810 |
Reacti-Block K | Blanc - Aucun trou (pour le perçage personnalisé), hauteur de 5,1 cm |
159.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11567490
|
Thermo Scientific™
TS-18807 |
Reacti-Block G | Contient 4 tubes d’hydrolyse sous vide de 18 ml ; 4 trous (19 mm de diamètre x 64 mm de profondeur) |
184.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11557490
|
Thermo Scientific™
TS-18806 |
Reacti-Block F | Contient 8 tubes d’hydrolyse sous vide de 6 ml ; 8 trous (10 mm de diamètre x 64 mm de profondeur) |
181.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11547490
|
Thermo Scientific™
TS-18803 |
Reacti-Block C-1 | Contient 13 flacons avec bouchon à vis et septum de 3,5 ml ; 13 trous (15 mm de diamètre x 34 mm de profondeur) |
181.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11537490
|
Thermo Scientific™
TS-18802 |
Reacti-Block B-1 | Contient 9 flacons Reacti-Vial de 3 ml ou 5 ml ; 9 trous (21 mm de diamètre x 32 mm de profondeur) |
280.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15237518
|
Thermo Scientific™
TS-18804 |
Reacti-Block Z-1 | Contient 9 flacons Reacti-Vial de 0,1 mm ; 9 trous (12 mm de diamètre x 21 mm de profondeur) |
171.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Configurez votre module de chauffage et d’agitation Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ avec ces blocs en aluminium interchangeables Thermo Scientific™ Reacti-Block™. Disponibles dans une grande variété de configurations de trous, ils peuvent accueillir presque toutes les tailles de petits flacons de réaction, de tubes à essai ou de microtubes à centrifuger Thermo Scientific™ Reacti-Vial™. Les blocs Reacti-Block sont fabriqués en alliage d’aluminium pour une conductivité thermique optimale et contiennent un puits de thermomètre. De nombreux blocs sont compatibles avec l’évaporateur Thermo Scientific™ Reacti-Vap™.
Spécification
Alliage d’aluminium |