Learn More
Reagecon™ Étalon de turbidité non ratio
Marque:  Reagecon™ CRSR-50-100
Code produit. 11536583
  • 118.00€ / 100mL
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Étalon de turbidité non ratio
plusmn; 1 %
NIST, approuvé par l’EPA des États-Unis
Instrumentation ratio
50 NTU
100 mL