Learn More
(R)-(+)-oxyde de propylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
76.38€ - 694.46€
Identifiants chimiques
CAS 15448-47-2
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00066211
Clé InChI GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Synonyme r-+-propylene oxide, r-propylene oxide, 2r-2-methyloxirane, r-2-methyloxirane, r-methyloxirane, +-propylene oxide, r-epoxypropane, +-methyloxirane, r-+-1,2-epoxypropane, r-1,2-epoxypropane
CID PubChem 146261
ChEBI CHEBI:28985
Nom IUPAC (2R)-2-méthyloxirane
SMILES CC1CO1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11434947
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21884.06
5 g
76.38€
5g
11444947
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21884.14
25 g
291.45€
25g
11454947
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21884.22
100 g
694.46€
100g
Description
Description
(R)-(+)-Propylene oxide is widely utilized in the manufacture of polyether polyols and propylene glycol, which is used to make the polyurethane plastics. It finds application as a fumigant for the sterilization of packaged foods and plastic medical instruments. Combine with ethanol, it used to make biological samples for electron microscopy. It also used in model aircraft and surface vehicles as a glow fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de (R)-(+)-propylène est largement utilisé dans la fabrication de polyols polyéther et de propylène glycol, qui sont utilisés pour fabriquer les plastiques en polyuréthane. Il est utilisé comme produit fumigant pour la stérilisation des aliments emballés et des instruments médicaux en plastique. Combiné à l’éthanol, il sert à fabriquer des échantillons biologiques pour la microscopie électronique. Il est également utilisé comme carburant pour les modèles réduits d’aéronefs et de véhicules de surface.
Solubilité
Miscible avec l’eau et de nombreux solvants organiques.
Remarques
Très inflammable. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. La substance peut se polymériser sous l’influence de bases, d’acides et de chlorures métalliques.
Spécification
Identifiants chimiques
15448-47-2
58.08
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
146261
(2R)-2-méthyloxirane
C3H6O
MFCD00066211
r-+-propylene oxide, r-propylene oxide, 2r-2-methyloxirane, r-2-methyloxirane, r-methyloxirane, +-propylene oxide, r-epoxypropane, +-methyloxirane, r-+-1,2-epoxypropane, r-1,2-epoxypropane
CHEBI:28985
CC1CO1
Spécification
(R)-(+)-Propylene oxide
0.829
−37°C (−35°F)
C3H6O
UN1280
14,7856
Miscible with water and many organic solvents.
CC1CO1
58.08
CHEBI:28985
99%
15448-47-2
34°C to 35°C
Ether-like
MFCD00066211
79764
r-+-propylene oxide, r-propylene oxide, 2r-2-methyloxirane, r-2-methyloxirane, r-methyloxirane, +-propylene oxide, r-epoxypropane, +-methyloxirane, r-+-1,2-epoxypropane, r-1,2-epoxypropane
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
(2R)-2-méthyloxirane
146261
58.08
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H224-H340-H350-H302-H312-H332-H315-H319-H335
Extremely flammable liquid and vapour.
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P311-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H224-H302-H311+H331-H319-H335-H340-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :OXYDE DE PROPYLÈNE
missing translation for 'rtecsNumber' : UJ2650000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.