Learn More
Pyrex™ Clips de montage métalliques Quickfit™
À utiliser avec les extracteurs soxhlet, les couvercles à bride plate et les récipients de réaction. Les clips de montage métalliques Pyrex™ Quickfit™ appliquent une pression positive sur les deux surfaces avec un fil à ressorts.
Marque: Pyrex™ JC50F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À utiliser avec les extracteurs soxhlet, les couvercles dépolis plats et les récipients de réaction. Les clips de montage métalliques Pyrex™ Quickfit™ appliquent une pression positive sur les deux surfaces avec une conception métallique à ressorts.
- Pour fixer les couvercles à bride plate aux flacons de réaction à col large et aux récipients de culture
- En acier inox
Spécification
Spring wire design | |
Pince à rodage | |
Verrerie avec joints rodés plans | |
Conception à ressorts | |
50 mm |
1/boîte | |
Acier inoxydable | |
Fixation des couvercles dépolis plats aux récipients de culture et aux flacons de réaction à col large | |
FG50 |