Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Mini
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of biological samples. Non-Indicating QIAcard FTA Mini with 2 sample areas per card.
Marque: QIAGEN WB120055
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons biologiques.Non-Indicating QIAcard FTA Mini avec 2 zones d’échantillonnage par carte.
- Format QIAcard FTA Mini avec 2 zones de points pour collecter, stabiliser, traiter, transporter et archiver des échantillons colorés tels que le sang.
- La technologie FTA permet la lyse cellulaire au contact, dénature les protéines et assure la stabilisation immédiate et la protection des acides nucléiques.
Spécification
Prélevez, stabilisez, traitez, transportez et archivez les échantillons sanguins avec les microcartes FTA non indicatrices. | |
Mini | |
2 | |
100/boîte |
Sang | |
Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, screening plasmidique, tests des aliments et de produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire | |
Mini-carte FTA | |
125 μl |