Learn More
RETSCH Tamis anneau en titane pur pour broyeur ultra centrifuge ZM 200
Marque: RETSCH 03.647.0276
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1Each | |
Tamis anneau | |
Broyeur ultra centrifuge ZM 200 |
0,2mm | |
Titane |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
RETSCH Tamis anneau en titane pur pour broyeur ultra centrifuge ZM 200 > Porosité : 0,2mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu