Learn More
RETSCH Tamis anneau en titane pur pour broyeur ultra centrifuge ZM 200
Marque: RETSCH 03.647.0271
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1Each | |
Tamis anneau | |
Broyeur ultra centrifuge ZM 200 |
0,12mm | |
Titane |